M7815
Anti-MDM2 antibody ,Mouse monoclonal
clone HDM2-323, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ACTFS, Anti-HDMX, Anti-LSKB, Anti-hdm2
Selecione um tamanho
R$ 4.461,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.461,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HDM2-323, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~90 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL (whole cell extract of 293T cells transfected with human MDM2)
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)