Documentos Principais
1.00452
Supelco
Nitric acid
65%, for analysis (max. 0.005ppm Hg) EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
Sinônimo(s):
Ácido nítrico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Agency:
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pH:
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
Nome do produto
Ácido nítrico a 65%, for analysis (max. 0.005ppm Hg) EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
9.4 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥65.0% (alkalimetric)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.005 ppm Hg (Mercury)
≤0.01 ppm Ag (Silver)
≤0.01 ppm As (Arsenic)
≤0.01 ppm Ba (Barium)
≤0.01 ppm Be (Beryllium)
≤0.01 ppm Cd (Cadmium)
≤0.01 ppm Co (Cobalt)
≤0.01 ppm Cu (Copper)
≤0.01 ppm Li (Lithium)
≤0.01 ppm Mn (Manganese)
≤0.01 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.01 ppm Pb (Lead)
≤0.01 ppm Sr (Strontium)
≤0.01 ppm V (Vanadium)
≤0.02 ppm Cr (Chromium)
≤0.02 ppm Ge (Germanium)
≤0.02 ppm In (Indium)
≤0.02 ppm Ni (Nickel)
≤0.02 ppm Ti (Titanium)
≤0.02 ppm Tl (Thallium)
≤0.02 ppm Zn (Zinc)
≤0.02 ppm Zr (Zirconium)
≤0.05 ppm Al (Aluminium)
≤0.05 ppm Au (Gold)
≤0.05 ppm Ga (Gallium)
≤0.05 ppm Mg (Magnesium)
≤0.1 ppm Bi (Bismuth)
≤0.1 ppm Ca (Calcium)
≤0.1 ppm Fe (Iron)
≤0.1 ppm K (Potassium)
≤0.1 ppm Pt (Platinum)
≤0.2 ppm Chloride (Cl)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Na (Sodium)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
≤1 ppm Fluoride (F)
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
resíduo de ignição
≤3 ppm (as SO4)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
p.e.
121 °C/1013 hPa
pf
-32 °C
densidade
1.39 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): ≥ 65,0%
Identidade: passa no teste
Aspecto: passa no teste
Densidade (d 20/20): 1,384-1,416
Cloreto (Cl): ≤ 0,2 ppm
Fluoreto (F): ≤ 1 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 0,2 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 0,5 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,2 ppm
Ag (prata): ≤ 0,01 ppm
Al (Alumínio): ≤ 0,05 ppm
As (arsênico): ≤ 0,01 ppm
Au (ouro): ≤ 0,05 ppm
Ba (bário): ≤ 0,01 ppm
Be (berílio): ≤ 0,01 ppm
Bi (bismuto): ≤ 0,1 ppm
Ca (cálcio): ≤ 0,1 ppm
Cd (cádmio): ≤ 0,01 ppm
Co (cobalto): ≤ 0,01 ppm
Cr (crômio): ≤ 0,02 ppm
Cu (cobre): ≤ 0,01 ppm
Fe (ferro): ≤ 0,1 ppm
Ga (gálio): ≤ 0,05 ppm
Ge (germânio): ≤ 0,02 ppm
Hg (mercúrio): ≤ 0,005 ppm
In (índio): ≤ 0,02 ppm
K (potássio): ≤ 0,1 ppm
Li (lítio): ≤ 0,01 ppm
Mg (magnésio): ≤ 0,05 ppm
Mn (manganês): ≤ 0,01 ppm
Mo (molibdênio): ≤ 0,01 ppm
Na (sódio): ≤ 0,2 ppm
Ni (níquel): ≤ 0,02 ppm
Pb (chumbo): ≤ 0,01 ppm
Pt (platina): ≤ 0,1 ppm
Sr (estrôncio): ≤ 0,01 ppm
Ti (titânio): ≤ 0,02 ppm
Tl (tálio): ≤ 0,02 ppm
V (vanádio): ≤ 0,01 ppm
Zn (zinco): ≤ 0,02 ppm
Zr (zircônio): ≤ 0,02 ppm
Resíduo na ignição (como SO₄): ≤ 3 ppm
Reagente ISO
Vida de prateleira mínima: consultar a etiqueta do produto
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Ácido nítrico c(HNO) = 10 mol/l (10 N)
Supelco
1.00630
Ácido nítrico
Ácido nítrico puriss. p.a., &#8805;65% (T)
Sigma-Aldrich
84380
Ácido nítrico
Ácido nítrico OmniTrace
Supelco
NX0407
Ácido nítrico
Ácido clorídrico fuming 37%, for analysis max. 0.001 ppm Hg EMSURE&#174;
Supelco
1.13386
Ácido clorídrico