Documentos Principais
MX0484
Supelco
Metanol
≥99.5% (GC), suitable for GC/MS, OmniSolv®
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
Número do índice EC:
200-659-6
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Metanol, pesticide residue grade OmniSolv®
densidade de vapor
1.11 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
GC/MS: suitable
Impurezas
≤0.05% Water (H2O)
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤10 ppm Aldehydes and ketones
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
p.e.
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 9.7 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
pesticide residue grade OmniSolv®
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Aldehydes and ketones10ppm maxAssay (GC)99.5% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)5ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)50ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)2µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)20µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.3µeq/g maxWater (H2O)0.05% max
Evaporation Number: 1.9
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.