Documentos Principais
MPGL04001
Milli-Q
Filtro Millipak® 40
0.22 μm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense for the Alpha-Q and Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems
Sinônimo(s):
Filtro Millipak®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Millipak®
diâm. conexão de entrada
1/4 in.
diam. conexão de saída
1/4 in.
Impurezas
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤1.5 mg/device
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
NPT inlet connection
outlet hose barb
compatibilidade
for use with Alpha-Q
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Synthesis
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os produtos de membrana Millipak® são projetados para aplicações de filtração de rotina no laboratório. Os filtros Millipak® são comprovadamente os melhores produtos em sua classe, utilizados em sistemas de purificação de água laboratoriais para fornecer água isenta de particulados e isenta de bactérias, de modo a atender aos requisitos rigorosos de aplicações científicas.
Aplicação
A água purificada que passa através de um filtro Millipak® 40 pode ser usada em qualquer trabalho laboratorial em que haja a necessidade de água isenta de bactérias e/ou particulados.
Características e benefícios
  • Os filtros de membrana Millipak® são feitos de membranas de PVDF Durapore® e fornecem altas taxas de vazão e rendimento, baixo teor de extraíveis e ampla compatibilidade química.
  • A membrana é sustentada por um disco de plástico rígido com canais, o que garante alta vazão de água e resistência a variações de pressão sem o risco de ruptura da membrana.
  • Os filtros de membrana Millipak® usam um design exclusivo e ordenado de discos empilhados, minimizando volume de retenção e descamação de partículas.
  • Conecta-se à saída do ponto de fornecimento de água, como os PODs dos sistemas de purificação de água Milli-Q®.
  • A campana protetora protege contra a intrusão de contaminantes bacterianos do ar durante a dispensação.
  • Manutenção descomplicada: o filtro é encaixado e trocado com facilidade.
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação do FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso:
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Análises laboratoriais gerais
  • Uso pretendido: Purificação de água
  • Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 μm. Consulte a seção do equipamento do sistema do guia do usuário Usando o sistema (disponível na chave USB da caixa do sistema).
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Durapore® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Can these filters be sterilised by Gamma irradiation?
    1 answer
    1. For the MPGL04001 filter, sterilization details can be found in the Certificate of Quality, which confirms that 3 autoclave cycles of 90 minutes at 123°C can be performed.
      Helpful?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  3. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  10. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  