Documentos Principais
MIX0200L100-M
Millipore
Mobius® MIX200, 120 V, 50/60 Hz
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
120 V, 50 - 60 Hz
Nível de qualidade
Componentes
Includes carrier, control box unit, motor, hand-held control and cable
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany