Documentos Principais
MXRJ200TLA
Millipore
200 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nível de qualidade
Parâmetros
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Altura
1342 mm
52.81 in. (1341,7 mm)
Largura
37 in. (939,8 mm)
Profundidade
45 in. (1143 mm)
peso
720 lb (327 kg)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.