MABX8413
Anti-COVID-19, MERS & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1058
suitable for ELISA
Sinônimo(s):
SARS-CoV-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1058, monoclonal
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2