MABT880
Anti-SUN2 Antibody, clone 3.1E
clone 3.1E, from mouse
Sinônimo(s):
SUN domain-containing protein 2, Protein unc-84 homolog B, Rab5-interacting protein, Rab5IP, Sad1/unc-84 protein-like 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3.1E, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUN2(25777)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained nucleus of fibroblasts from Sun2+/-, but not Sun2-/- mice (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SUN2 in heart tissue lysate from Sun2+/-, but not Sun2-/- mice (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR).
Immunofluorescence Analysis (IF): A representative lot detected mouse testis tissue (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR).
Immunofluorescence Analysis (IF): A representative lot tested on different mouse tissues (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR).
Immunofluorescence Analysis (IF): A representative lot detected immortalized fibroblasts derived from SUN2 +/+, SUN2 -/- , Sun1 -/- double knockout Sun2 -/- Sun1 -/- mouse pups (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SUN2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1