MABT1333
Anti-pan-Actin Antibody
mouse monoclonal, 2A3
Sinônimo(s):
Skeletal muscle alpha-actin, Smooth muscle alpha-actin, Cytoplasmic beta-actin, Cardiac muscle alpha-actin, Cytoplasmic gamma-actin, Smooth muscle gamma-actin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-pan-Actin Antibody, clone 2A3, clone 2A3, from mouse
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A3, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, monkey, yeast, hamster, Drosophila, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Actins in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade