CP01
Anti-Actin (Ab-1) Mouse mAb (JLA20)
liquid, clone JLA20, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JLA20, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative (actin antibody only, CP01-100UL)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgM
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1:10000, see application references)
Recomended dilution for secondary antibody (0.05 µg/ml, 1:2000 dilution)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
All animal cell lines
Outras notas
Lin, J.J. 1982. Cold Spring Harbor Symp. on Quant. Biol.46, 769.
Lin, J.J. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci.78, 2335.
Goldman, R.D., et al. 1979. Ann. Rev. Physiol.41, 701.
Goldman, R., et al. (eds.) 1976. Cold Spring Harbor Conference on Cell Proliferation, Books A-C.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1