MABS15
Anti-IRS-2 Antibody, clone 9.5.2
clone 9.5.2, from mouse
Sinônimo(s):
insulin receptor substrate 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9.5.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IRS2(8660)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IRS-2 on 10 µg of Insulin treated CHO IR/IRS-2 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Insulin treated CHO IR/IRS-2 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1