Documentos
AB1344
Sigma-Aldrich
Anticorpo antitransportador de glicose GLUT-3, CT
serum, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
Reconhece Glut-3 em tecidos de camundongos e de ratos. O peptídeo C-terminal usado não apresenta homologia com a sequência humana.
Imunogênio
Peptídeo sintético correspondente à terminação C da Glut-3 de camundongo ligada a KLH. Produto vendido como AG617
Aplicação
O anticorpo antitransportador de glicose GLUT-3, extremidade C, é um anticorpo contra o transportador de glicose GLUT-3 para uso em ELISA e WB.
Western blot: 1:1.000-1:5.000, usando detecção por quimioluminescência. Detecta uma banda de 45-48 kDa em preparados de membrana de cérebro de rato. Pequenas diferenças nos tamanhos das bandas em tecidos diferentes; intervalo relatado de 45-55 kDa.
Outros métodos de detecção podem exigir uma concentração maior de anticorpos.
ELISA: 1:10.000-1:50.000, usando 50-100 ng de antígeno/poço.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
forma física
Antissoro líquido de coelho contendo 0,05% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Armazene a -20 °C por até 12 meses a partir da data de recebimento em alíquotas não diluídas. Evite ciclos repetidos de congelamento e descongelamento.
Nota de análise
Controle
O peptídeo de controle está disponível para estudos de absorção. Veja o item do catálogo AG617.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
C M Cheng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(18), 10236-10241 (2000-08-24)
The brain has enormous anabolic needs during early postnatal development. This study presents multiple lines of evidence showing that endogenous brain insulin-like growth factor 1 (Igf1) serves an essential, insulin-like role in promoting neuronal glucose utilization and growth during this
Cinzia Dello Russo et al.
The Journal of biological chemistry, 278(8), 5828-5836 (2002-12-18)
Activation of peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) can regulate brain physiology and provide protection in models of neurological disease; however, neither their exact targets nor mechanisms of action in brain are known. In many cells, PPAR gamma agonists increase glucose uptake
Sze Ting Cecilia Kwan et al.
The Journal of nutrition, 147(11), 2083-2092 (2017-09-22)
Background: Fetal growth is dependent on placental nutrient supply, which is influenced by placental perfusion and transporter abundance. Previous research indicates that adequate choline nutrition during pregnancy improves placental vascular development, supporting the hypothesis that choline may affect placental nutrient
Glycolytic switch in response to betulinic acid in non-cancer cells.
Heiss, EH; Kramer, MP; Atanasov, AG; Beres, H; Schachner, D; Dirsch, VM
Testing null
Raimund I Herzog et al.
The Journal of clinical investigation, 123(5), 1988-1998 (2013-04-02)
Hypoglycemia occurs frequently during intensive insulin therapy in patients with both type 1 and type 2 diabetes and remains the single most important obstacle in achieving tight glycemic control. Using a rodent model of hypoglycemia, we demonstrated that exposure to