MABN528
Anti-Glypican-4 Antibody, clone 1C7.2
culture supernatant, clone 1C7.2, from mouse
Sinônimo(s):
Glypican-4, K-glypican, Secreted glypican-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C7.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GPC4(2239)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Glypican-4 in 10 µg of mouse E17 spinal cord tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3