11890
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt trihydrate
for the spectrophotometric det. of Fe, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline-disulfonic acid disodium salt trihydrate, Disodium bathophenanthrolinedisulfonate trihydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
qualidade
for the spectrophotometric det. of Fe
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
traços de cátion
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?