ABN91
Anti-NeuN Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
100
200
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgY
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected NeuN in mouse brain, mouse hippocampus, and mouse frontal cortex tissues.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NeuN on 10 µg of mouse brain E16 tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain E16 tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1