Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
AB2253
Sigma-Aldrich
Anticorpo antidoblecortina
serum, from guinea pig
Sinônimo(s):
Anti-Doublecortin Antibody, AB2253 | Sigma-Aldrich
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
guinea pig
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable (Frozen tissue sections)
immunohistochemistry: suitable (Paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DCDC1(341019)
Descrição geral
A antidoblecortina nº de cat. AB2253, é um anticorpo policlonal de cobaia que detecta a doblecortina e é testado para uso em imuno-histoquímica (parafina) e imunofluorescência e western blot.
Target molecular weight ~42 kDa observed;40.61 kDa calculated. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).
Especificidade
A reatividade com outras espécies não foi determinada.
O anticorpo policlonal de porco da índia detecta a doblecortina em espécies murinas e de ratos. Ele tem como alvo um epítopo com 17 aminoácidos da região da extremidade C.
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Peptídeo recombinante.
Aplicação
O anticorpo antidoblecortina foi usado em coloração para imuno-histoquímica e imunofluorescência.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Doublecortin (DCX) é identificado como um marcador importante para a neurogênese. Serve como uma ferramenta valiosa para estudar e comparar o processo de neurogênese em diferentes espécies.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido cerebral de rato.
Análise de western blot: uma diluição de 1:1.000 deste anticorpo detectou doblecortina em lisado de tecido cerebral de ratos.
Descrição-alvo
aproximadamente 45 kDa observado; 40,57 kDa calculado. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
Ligação
Substitui: AB5910
forma física
Depleção de GST
Soro de cobaia depletado de GST com azida de sódio a 0,05%
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento. Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Lisado de cérebro de rato.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Jacques Balthazart et al.
Brain, behavior and evolution, 84(1), 1-4 (2014-07-19)
Commentary on “Evaluating the Predictive Value of Doublecortin as a Marker for Adult Neurogenesis in Canaries (Serinus canaria)” by Michiel Vellema, Moritz Hertel, Susan L. Urbanus, Annemie Van der Linden, and Manfred Gahr (Journal of Comparative Neurology 2014, 522 :
Combination treatment with ethyl pyruvate and IGF-I exerts neuroprotective effects against brain injury in a rat model of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy
Rong Z, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 36(1), 195-203 (2015)
Tomás P Bachor et al.
Neurobiology of disease, 108, 13-28 (2017-07-27)
Diabetes mellitus (DM) is reaching epidemic conditions worldwide and increases the risk for cognition impairment and dementia. Here, we postulated that progenitors in adult neurogenic niches might be particularly vulnerable. Therefore, we evaluated the different components of the mouse subventricular
Adolescent Changes in Cellular Proliferation in the Dentate Gyrus of Male and Female C57BL/6N Mice Are Resilient to Chronic Oral Corticosterone Treatments
Shome A, et al.
Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12, 192-192 (2018)
Embryonic Nkx2. 1-expressing neural precursor cells contribute to the regional heterogeneity of adult V-SVZ neural stem cells
Delgado RN and Lim DA
Developmental Biology, 407(2), 265-274 (2015)