MABF2816
Anti-Cortical stromal cells Antibody, clone ER-TR4
Sinônimo(s):
cTEC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ER-TR4, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgMκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry in mouse thymus tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A 1:50 dilution of this antibody detected Cortical stromal cells in mouse thymus tissue sections.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Cortical stromal cells in Immunofluorescence applications (Tanaka, Y., et al., (2007). Blood. 110(1):107-15).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Cortical stromal cells in Immunohistochemistry applications (Van Vliet, E., et al., (1984). Eur J Immunol. 14(6):524-9; Scheijen, B., et al., (2004). J Biol Chem. 279(11):10476-83; Dooley, J., et al., (2006). J Immunol. 176(11):6484-90; Tanaka, Y., et al., (2007). Blood. 110(1):107-15; Moretti, F.A., et al., (2018). Elife. 7:e35816; Hollander, G.A., et al. (1995). Nature. 373(6512):350-3).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1