MABF2818
Anti-Medullary epithelium Antibody, clone ER-TR5
Sinônimo(s):
mTEC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ER-TR5, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgM
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry in Mouse thymus tissue.
Immunohistochemistry Applications: 1:150 dilution of this antibody detected Medullary epithelium in Mouse thymus tissue sections.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Medullary epithelium in Immunofluorescence applications (Akiyama, T., et al. (2005). Science. 308(5719):248-51; Lei, Y., et al. (2011). J Exp Med. 208(2):383-94; Cosway, E.J., et al. (2017). J Exp Med. 214(11):3183-3195).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Medullary epithelium in Immunohistochemistry applications (Van Vliet, E., et al. (1984). Eur J Immunol. 14(6):524-9; Akiyama, T., et al. (2005). Science.;308(5719):248-51; Dooley, J., et al. (2006). J Immunol. 176(11):6484-90; Lei, Y., et al. (2011). J Exp Med. 208(2):383-94; Cosway, E.J., et al. (2017). J Exp Med. 214(11):3183-3195).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1