MABF2182
Anti-CD46 Antibody, clone TRA-2-10
clone TRA-2-10, from mouse
Sinônimo(s):
Membrane cofactor protein, TLX, Trophoblast leukocyte common antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TRA-2-10, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD46(4179)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CD46 in Immunohistochemistry applications (Kemper, C., et. al. (2001). Clin Exp Immunol. 124(2):180-9).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD46 in Immunoprecipitation applications (Andrews, P.W., et. al. (1985). Ann Hum Genet. 49(Pt 1):31-9).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD46 in Flow Cytometry applications (Manchester, M., et. al. (1995). Proc Natl Acad Sci U S A. 92(6):2303-7).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD46 in one million HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade