MABF2109
Anti-canine NKp46 (CD335) Antibody, clone 48A
Sinônimo(s):
CD335, Canine NKp46, NK cell-activating receptor, NK-p46, Natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
clone
48A, monoclonal
reatividade de espécies
canine
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
canine ... NCR1(611390)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected canine NKp46 (CD335) in ELISA applications (Foltz, J.A., et. al. (2016). Front Immunol. 7:521).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected canine NKp46 (CD335) in Flow Cytometry applications (Foltz, J.A., et. al. (2016). Front Immunol. 7:521).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected canine NKp46 (CD335) in canine peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1