MABE977
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, clone BF18.11 Antibody
clone BF18.11, from mouse
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 1, mUhrf1, Ubiquitin-like-containing PHD and RING finger domains protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BF18.11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Uhrf1(18140)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 5 mg of NIH/3T3 cell lysate (Roberto Papait, FIRC Institute of Molecolar Oncology).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 10 µg of NIH-3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1