MABN2322
Anti-Nerve Growth Factor Antibody, clone α D11
Sinônimo(s):
NGF;beta-NGF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
α D11, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 27.088 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
chicken, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ngf(18049)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with recombinant mouse Nerve growth factor.
ELISA Analysis (ELISA): A representative lot of this antibody detected various dilution of recombinant mouse Nerve growth factor.
Tested applications
Surface plasmon resonance: A representative lot detected Nerve Growth Factor in Surface plasmon resonance applications (Covaceuszach, S., et al. (2012). PLoS One. 7(3):e32212).
ELISA Analysis: A representative lot detected Nerve Growth Factor in ELISA applications (Cattaneo, A., et al. (1988). J. Neurochem. 50(4):1003-10; Covaceuszach, S., et al. (2012). PLoS One. 7(3):e32212).
Inhibition Assay: A representative lot competitively inhibited the biological activity of mNGF and prevented the binding of NGF to PC12 cells. (Cattaneo, A., et al. (1988). J. Neurochem. 50(4):1003-10).
Radioimmunoassay: A representative lot detected Nerve growth factor in Radioimmunoassay applications (Cattaneo, A., et al. (1988). J. Neurochem. 50(4):1003-10).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2