Documentos Principais
MABC779
Sigma-Aldrich
Anti-Folate, clone 8/33 Antibody
clone 8/33, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8/33, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
KLH-conjugated Tetrahydrofolic acid corresponding to Folate.
Aplicação
Anti-Folate, clone 8/33 | MABC779 is an antibody against Folate for use in ELISA.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Qualidade
Evaluated by ELISA in Tetrahydrofolic acid-BSA.
ELISA Analysis: 0.1-100 µg/mL of this antibody detected Folate in Tetrahydrofolic acid-BSA.
Ligação
Replaces: CBL65
forma física
Format: Purified
Protein G Purified
Purified mouse monoclonal IgG1κ in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Outras notas
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1