MABC60
Anti-KiSS-1 Antibody, clone 8H4.1
clone 8H4.1, from mouse
Sinônimo(s):
Metastasis-suppressor KiSS-1, Kisspeptin-1, Metastin, Kisspeptin-542, Kisspeptin-143, Kisspeptin-134, Kisspeptin-10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8H4.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KISS1(3814)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected KiSS-1 in human placenta tissue.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1