MAB5552
Anti-Pax6 Antibody
ascites fluid, clone AD2.38, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-AN, Anti-AN2, Anti-ASGD5, Anti-D11S812E, Anti-FVH1, Anti-MGDA, Anti-WAGR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AD2.38, monoclonal
reatividade de espécies
rat, chicken, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAX6(5080)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Embryonic eye tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1