MAB5554
Anti-Pax6 Antibody, clone AD1.5
ascites fluid, clone AD1.5, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AD1.5, monoclonal
reatividade de espécies
zebrafish, rat, human, chicken, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAX6(5080)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Embryonic eye tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1