AB2237
Anti-PAX6 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Aniridia type II protein, paired box 6, paired box gene 6, paired box gene 6 (aniridia, keratitis), paired box homeotic gene-6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, chicken
não deve reagir com
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAX6(5080)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Working dilutions of 1:50 - 1:1,000 of Anti-Pax6 was used to resolve the protein in chicken spinal cord.
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5 µg/mL of this lot detected PAX6 on 10 µg of mouse and rat brain lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Mouse and rat brain lysates
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.