MAB5432
Anti-CREB Antibody
Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
cAMP-response Element Binding Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CREB1(1385)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
ELISA: 0.1-1.0 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat nuclear extract, A-431 whole cell lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2