I am finding this same antibody from different sites and this specific one we used for western blot but didn't get the exact band segregation. even in the image here, it looks electronically modified. I tried it on a few cell lines but every time I got the same thicker bands around 30kD and almost nothing around 15-20kD.
MABE71
Anti-Histone Antibody, Pan, clone F152.C25.WJJ
clone F152C25W, from mouse
Sinônimo(s):
Histone H1.4, Histone H1b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F152C25W, monoclonal
reatividade de espécies
human, bovine
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H2AC21(317772)
Descrição geral
Histone H1 is a nuclear protein necessary for condensation of nucleosome chains into higher order structures.
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Histone H1 and core proteins on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1