MAB4423
Anti-SOX-2 Antibody, clone 10H9.1
clone 10H9.1, from mouse
Sinônimo(s):
ANOP3, MCOPS3, MGC2413
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10H9.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Neural Stem Cells
Immunocytochemistry Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected SOX-2 in human RenCX cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SOX-2 in mouse embryonic stem cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse embryonic stem cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocolos
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.