MAB364
Anti-MAP2A, 2B, 2C Antibody, clone HM-2
ascites fluid, clone HM-2, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HM-2, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, human, quail, rat, chicken, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP2(4133)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 1:50 to 1:1000
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado