657012
Anti-Tyrosine Hydroxylase Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1:1000)
Immunofluorescence (1:1000)
Frozen Sections (1:1000; see application references)
Advertência
forma física
Reconstituição
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1