MAB2636
Anti-SERCA2 Antibody, clone IID8
clone IID8, from mouse
Sinônimo(s):
Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2, SR Ca(2+)-ATPase 2, ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2, Calcium pump 2, Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow twitch skeletal muscle isoform, Endoplasmic r
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IID8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP2A2(488)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of the antibody detected SERCA2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1