06-596
Anti-STAT3 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Acute-phase response factor, DNA-binding protein APRF, signal transducer and activator of transcription, signal transducer and activator of transcription, (acute-phase response factor)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
4 μg of a previous lot immunoprecipitated STAT3 from 500 μg of EGF-stimulated A431 RIPA lysate.
Gel Shift Assay:
An independent laboratory has reported that this antibody supershifts.
Immunocytochemistry:
10 μg/mL of a previous lot of this antibody showed positive immunostaining for STAT3 in A431 cells fixed with 95% ethanol, 5% acetic acid.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected STAT3 in RIPA lysates from EGF stimulated human A431 cells and previously from mouse WEHI and rat L6.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1