MAB1501R
Anti-α-Actin-1 (ACTA1) antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, C4
Sinônimo(s):
actin, alpha 1, skeletal muscle, alpha skeletal muscle actin, MAB1501, MAB1501X, smooth muscle actin, SMA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anticorpo antiactina, clone C4, clone C4, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C4, monoclonal
purificado por
using protein G
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
usou-se uma diluição de 10 μg/ml de um lote anterior (células 3T3 de camundongo fixas com metanol).
Imuno-histoquímica:
Uma diluição de 10 μg/ml de um lote anterior foi usada para cortes tratados com formaldeído 4%, glutaraldeído 3% e cacodilato de sódio embebidos em parafina {vide Luciano, L et al., 2003}.
ELISA:
Um lote anterior demonstrou ser fortemente reativo com a actina citoplasmática e mostra uma ligação significativa com as actinas da moela, esqueléticas, arteriais e cardíacas. Também foi demonstrada uma ligação significativa com Dictyostelium discoidum e Physarum polycephalum.
Western blot:
1-20 µg/ml. Em homogenados musculares submetidos a SDS-PAGE, reage de forma relativamente uniforme com uma proteína de 43 kD presente nos tecidos esquelético, cardíaco, da moela e da aorta. Parece reagir com todas as isoformas de actina encontradas nesses preparados e mostra uma forte reação com a alfa-actina encontrada no músculo esquelético, cardíaco e arterial (Otey, 1987).
Imuno-histoquímica:
10 µg/ml para cortes tratados com formaldeído 4%, glutaraldeído 3% e cacodilato de sódio embebidos em parafina {consulte Luciano, L et al., 2003}.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Qualidade
Análise de western blot:
uma diluição de 1:1.000 deste lote detectou actina em 10 μg de lisado de HeLa.
Descrição-alvo
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1