Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
MAB1281
Sigma-Aldrich
Anticorpo antinúcleos, clone 235-1
clone 235-1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
HuNu
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
235-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
As técnicas de substituição de células, como as terapias com células-tronco ou células fetais, são muito promissoras para muitas doenças. O enxerto entre espécies diferentes entre células ou tecidos humanos e animais requer a identificação e localização do material do doador no ambiente do hospedeiro. Os anticorpos para núcleos específicos de humanos são marcadores citológicos e histológicos úteis para identificar células humanas em modelos de xenoenxertos.
Especificidade
Cora os núcleos de todos os tipos de células humanas, fornecendo um padrão de coloração nuclear difusa. Os cromossomos são negativamente corados em células em metáfase. Também cora os núcleos de primatas (Sanchez-Pernaute, 2005). O anticorpo não reage com núcleos de camundongo ou rato.
O monoclonal para núcleos humanos reage especificamente com células humanas. Não mostra reatividade contra camundongos, ratos ou galinhas em imuno-histoquímica. Outras espécies de mamíferos ou animais não foram testadas quanto à reatividade.
Aplicação
Anticorpo Anti-Núcleos, clone 235-1 foi utilizado em: Imunohistoquímica (1:200); imunomarcação para núcleos humanos (HuNu) (1:300); análise histológica e imunofluorescente das glândulas submandibulares
forma física
Formato: Purificado
Proteína A purificada
Sobrenadante de hibridoma. Líquido em PBS. Não contém conservantes.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a -20 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Todos os tipos de células humanas
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuelin Zhang et al.
Cell transplantation, 21(10), 2225-2239 (2012-07-11)
Although transplantation of adult bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) holds promise in the treatment for pulmonary arterial hypertension (PAH), the poor survival and differentiation potential of adult BM-MSCs have limited their therapeutic efficiency. Here, we compared the therapeutic efficacy
Jun Lei et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 212(5), 639-639 (2015-01-04)
Using a mouse model of intrauterine inflammation, we have demonstrated that exposure to inflammation induces preterm birth and perinatal brain injury. Mesenchymal stem cells (MSCs) have been shown to exhibit immunomodulatory effects in many inflammatory conditions. We hypothesized that treatment
E Josue Ruiz et al.
Nature communications, 5, 3175-3175 (2014-01-17)
The signals that regulate stem cell self-renewal and differentiation in the lung remain elusive. Lung stem cells undergo self-renewal or lineage commitment to replenish tissue, depending on cross-talk with their environment. This environment, also known as the niche, includes mesenchymal
Human stem cell delivery for treatment of large segmental bone defects.
Dupont, KM; Sharma, K; Stevens, HY; Boerckel, JD; Garcia, AJ; Guldberg, RE
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Ji Hyun Kim et al.
Scientific reports, 6, 38754-38754 (2016-12-08)
Reconstructing functional volumetric tissue in vivo following implantation remains a critical challenge facing cell-based approaches. Several pre-vascularization approaches have been developed to increase cell viability following implantation. Structural and functional restoration was achieved in a preclinical rodent tissue defect; however
Artigos
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Ver tudo
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.