Documentos
LSKMTAE50
Millipore
Modified TAE Buffer 50x concentration, 500 mL
Sinônimo(s):
50 x Modified TAE buffer, Modified TAE Buffer 50x concentration
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.25
forma
liquid
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 500 mL
fabricante/nome comercial
Montage®
técnica(s)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
The Montage DNA Gel Extraction Kit provides recovery of 100 to 10,000 bp DNA from agarose gel slices in a single 10-minute spin.
Aplicação
Suitable for use in Montage DNA Gel Extraction Kit
Componentes
TAE Buffer 50x concentration, 500mL
forma física
50x conc
Armazenamento e estabilidade
Reagents should be stored at 15 °C to 30 °C.
Informações legais
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1