Documentos Principais
SRE0033
Sigma-Aldrich
Tris Acetate-EDTA Buffer 50X concentrate
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
400
600
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Running buffer for nucleic acid electrophoresis.
forma física
2M TRIS acetate and 0.05M EDTA in water. Solution is 0.2 μm filtered.
Dilute with water to 1X.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)