LSKMPCR
MultiScreen-PCRµ96 Filter Plate
Purification of PCR products
Sinônimo(s):
Montage PCR Kit
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom wells
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnica(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
tamanho da placa
96 wells
volume máximo do poço
175 μL
volume de trabalho
100-150 μL
tamanho de poro
pore sizeproprietary
tipo de ligação
low binding surface
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Offers fast, automatable solutions for high-throughput PCR purification.
- Provides high purity and high recovery.