MSNUPSD50
Multiscreen HTS Filter Plate, Plasmid
Plasmid Plate
Sinônimo(s):
Montage Plasmid Miniprep
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnica(s)
DNA purification: suitable
tamanho da placa
96 wells
tamanho de poro
pore sizeproprietary
Condições de expedição
ambient
Aplicação
Research Category
Nucleic acid
Nucleic acid
forma física
Color Code: Clear
Outras notas
Automation Compatible: Yes
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany