Documentos
KWSCA2TTT1
Millipore
Cápsula Milligard® 1.2/0.5 µm nominal, Opticap® XLT
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XLT 20, pore size 1.2/0.5 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Sinônimo(s):
Opticap XLT20 Milligard 1.2/0.5 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiais
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Opticap® XLT 20
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
62.5 cm (24.6 in.)
comprimento nominal do cartucho
20 in. (50 cm)
área de filtração
1.38 m2
diâm. conexão de entrada
1.5 in.
L entrada para a saída
15.2 cm (6.0 in.)
diam. conexão de saída
1.5 in.
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤110 mg/capsule
matriz
Milligard®
pore size
1.2/0.5 μm nominal pore size
1.2/0.5 μm pore size
entrada
sample type liquid
conector
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cápsula
Linha T/Porta do medidor: Linha T
Características e benefícios
Formato: Camada dupla
Embalagem
Saco duplo de abertura fácil
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte a seção de instalação do guia do usuário das Cápsulas OPTICAP® XL e OPTICAP® XLT
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Especificações
Classificação do filtro: Meios Milligard® padrão
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma combinação de meios que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
3 ciclos de autoclave de 30 min a 121 °C; não pode ser esterilizado por vapor em linha
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥10 l de água
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Informações legais
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
A Corporação EMD Millipore certifica que este produto está em conformidade com a Diretriz Europeia sobre Pressão em Equipamentos, 97/23/EC de 29 de maio de 1997. Este produto foi classificado nos termos do artigo 3 § 3 da Diretriz sobre pressão em recipientes. Foi projetado e fabricado de acordo com as boas práticas de engenharia para garantir o uso seguro. Em conformidade com o artigo 3 § 3 desta Diretriz sobre pressão em vasos, este produto não ostenta a marca CE.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3