Unfortunately, the solubility of this product has not been tested.
637602
Barium ferrite
nanopowder, <100 nm particle size (BET), >97% trace metals basis
Sinônimo(s):
Barium dodecairon nonadecaoxide, Barium iron oxide
Ensaio
>97% trace metals basis
Formulário
nanopowder
tamanho de partícula
<100 nm (BET)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ba].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/Ba.12Fe.19O
chave InChI
AJCDFVKYMIUXCR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
-
Is the product Barium ferrite (637602) soluble in water?
1 answer-