KVEPA2THH1
Millipore Express® SHR 0.1µm, Opticap® XLT 20 Capsule
Fittings 5/8 in. HB/HB without gauge port, Autoclavable
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Millipore Express® SHR, Opticap® XLT Capsule, Opticap® XLT 20, autoclavable, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
Materiais
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Opticap® XLT 20
Características
autoclavable
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore Express®
Parâmetros
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
sterile filtration: suitable
comprimento nominal do cartucho
20 in. (50 cm)
Dispositivo: C
62.5 cm (24.6 in.)
Tamanho do dispositivo
20 in.
diâmetro do filtro
10.7 cm (4.2 in.)
Área de filtração do filtro
1.21 m2
Impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHR
tamanho de poro
0.1 μm pore size
ponto de bolha
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
conector
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrição geral
Embalagem
Nota de preparo
3 autoclave cycles of 60 min at 126 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análise
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informações legais
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar