Documentos Principais
JV-1L-BK
Millipore
Anti-D (clone RUM-1), FFMU
Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Sinônimo(s):
Anti-D (clone RUM-1), FFMU
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
RUM-1, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pack of 1 L
concentração
0.5-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Sobrenadante padronizado e concentrado de cultura de células que foi diafiltrado com solução salina tamponada com fosfato.
Para a formulação de reagentes ou dispositivos de tipagem sanguínea Anti-D
O RUM-1 é o mais ávido dos quatro intermediários EMD Millipore IgM Anti-D FFMU. A boa especificidade desse anticorpo é ideal para a fabricação de um reagente anti-D somente IgM para a tipagem de amostras de pacientes. RUM-1 é o padrão internacional de anti-D atribuído pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Contém 0,1% (p/v) de azida de sódio; Prazo de validade: 24 meses a partir da data de filtração.
Aplicação
Anticorpo intermediário para uso posterior na fabricação.
Produção de um produto ou dispositivo de tipagem sanguínea in vitro.
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Reagente parcialmente processado para fabricação posterior apenas de produtos não injetáveis. A ausência de todos os antígenos virais não foi determinada. Nenhum padrão de potência dos EUA. Não use se estiver turvo. Contém 0,1%<nbsp/>(p/v) de azida sódica.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1