FGLP04700
Filtro de membrana Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 0,22 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Fluoropore®
Millipore
Parâmetros
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
85 % porosity
ponto de bolha
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nossa membrana Omnipore é uma membrana hidrofílica de PTFE compatível com praticamente todos os solventes, ácidos e soluções alcalinas.
Características e benefícios:
- Inerte biológica e quimicamente
- Alta porosidade produz altas taxas de vazão
- Variedades hidrofóbicas e hidrofílicas de PTFE disponíveis para filtração de amostras aquosas e baseadas em compostos orgânicos
Aplicações:
- Membrana Fluoropore: Clarificação de ácidos, bases e solventes; monitoramento de ar; filtração e ventilação de gases; espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtração de soluções aquosas, clarificação de ácidos e solução alcalina
Aplicação
- Clarificação de ácidos, bases e solventes
- Filtração ou ventilação de gases
- Espectroscopia UV
- Monitoramento de partículas
- Filtração de fase móvel de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Análise de microplásticos
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismos
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Filtração laboratorial geral
- Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
- Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menos) remove efetivamente contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras.
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais relevantes.