IPVH07850
Immobilon® -P PVDF Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Sinônimo(s):
Western blotting membrane, blotting membrane, mini blots, transfer membrane
About This Item
Produtos recomendados
product name
Immobilon®-P PVDF Membrane, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro C × L
7 cm × 8.4 cm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Primary Binding Mechanisms: Electrostatic, hydrophobic;
Filter Code: IPVH
Aplicação
Características e benefícios
- excellent protein retention
- high physical strength
- broad chemical compatibility
- suitable for a variety of staining applications and reprobing in immunodetection methods
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.