WBLUF
Substrato de HRP para Western Immobilon Forte, 100 ml
Western blotting, dot/slot blotting
Sinônimo(s):
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
peroxidase conjugate
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 100 mL
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
área da membrana
1000 cm2 , membrane coverage
método de detecção
chemiluminescent
Condições de expedição
ambient
Embalagem
Qualidade
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocolos
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.