HG000C41
Ágar Baird-Parker
powder, pH 6.8±0.2 (25 °C, after autoclaving), poly bottle of 12 × 500 g
Sinônimo(s):
Baird-Parker Agar Base
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
composição
Agar, 20.0 g/L
Glycine, 12.0 g/L
Lithium Chloride, 5.0 g/L
Meat Extract, 5.0 g/L
Sodium Pyruvate, 10.0 g/L
Tryptone, 10.0 g/L
Yeast Extract, 1.0 g/L
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g
pH
6.8±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3