Documentos Principais
FCMAB313PE
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-Nestin-PE Antibody, clone 10C2
clone 10C2, Milli-Mark®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10C2, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NES(10763)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nestin, a large intermediate filament protein (class Type VI) expressed during development and in myotendinous and neuromuscular junctions. Nestin expression is restricted, typically disappearing by E18. Nestin is thought to be a reasonable neuronal marker; however, recent studies have found nestin expression in other cell types such as endothelial cells {Folia Biologica, 44(5):155, 1998}. Nestin identifies the most primitive neuroepithelium but also identifies many other embryonic tissues, so it is not specific for CNS. Nestin expression is seen in almost all GBMs (Glioblastoma mulitformes) and many melanomas (both primary and metastatic) but not in any metastatic carcinoma.
Especificidade
Antibody recognizes Human Nestin.
Aplicação
Detect Nestin using this Milli-Mark Anti-Nestin-PE Antibody, clone 10C2 validated for use in FC.
Qualidade
Evaluated by flow cytometry using U251 cells.
Descrição-alvo
177 kDa Calculated
Informações legais
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Polina A Vishnyakova et al.
Scientific reports, 6, 32410-32410 (2016-08-31)
Preeclampsia (PE) is a pregnancy-specific syndrome, characterized in general by hypertension with proteinuria or other systemic disturbances. PE is the major cause of maternal and fetal morbidity and mortality worldwide. However, the etiology of PE still remains unclear. Our study