Documentos Principais
SAB5500150
Sigma-Aldrich
Anti-Nestin antibody, Rabbit monoclonal
clone SP103, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.431,00
R$ 1.431,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.431,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.431,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP103, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
dog
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 1:100
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NES(10763)
Descrição geral
Nestin is a class VI intermediate filament expressed in the developing central nervous system (CNS) in early embryonic neuroepithelial stem cells. This protein has been widely used as a predominant marker for stem / progenitor cells, glioma cells, and tumor endothelial cells in the mammalian CNS. Furthermore, it is a superior angiogenic marker to evaluate neovascularity of endothelial cells in tumor.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to C-terminus of human nestin.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)